Ácido 5-aminovalérico para síntesis
Proveedor: Merck
8.41495.0025EA 0 EUR
8.41495.0025
Ácido 5-aminovalérico para síntesis
Ácido 5-aminovalérico
Formula: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Pto. Ebullición: 248 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 157…158 °C
Densidad: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 660-88-8
EINECS: 211-544-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point 157 - 158 °C (decomposition)
Molar Mass 117.14 g/mol