Glutarato de dimetilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14659.1000EA
125
EUR
8.14659.9999
8.14659.1000
8.14659.0250
Glutarato de dimetilo para síntesis, Sigma-Aldrich®
Glutarato de dimetilo
Formula:
C₇H₁₂O₄ MW: 160,17 g/mol Pto. Ebullición: 211 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –37 °C Densidad: 1,087 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008468 Núm. CAS: 1119-40-0 EINECS: 214-277-2 Índice Merck: 13,04486 |
Resultados test especificaciones
Solubility | 4.3 g/l (20 °C) |
Melting Point | -37 °C |
Molar Mass | 160.16 g/mol |
Boiling Point | 210 - 215 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.13 hPa (20 °C) |
Flash Point | 107 °C |
Refractive Index | 2.5 mm2/s (25 °C) |
Explosion Limit | 0.9 - 7.9 %(V) |
Density | 1.09 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 365 °C |