Succinato de dimetilo
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
Atención
EHERC16985500EA 79.5 EUR
EHERC16985500
Succinato de dimetilo
Succinato de dimetilo
Formula: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Pto. Ebullición: 200 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 18…19 °C
Densidad: 1,117 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Índice Merck: 12,09038