Metilurea ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Metilcarbamida
B24772.0B B24772.30
B24772.0BEA 252 EUR
B24772.0B B24772.30
Metilurea ≥98%
Metilurea
Formula: C₂H₆N₂O
MW: 74,08 g/mol
Pto. Ebullición: 240 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 96…101 °C
Densidad: 1.204 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambient
Número MDL: MFCD00007950
Núm. CAS: 598-50-5
EINECS: 209-935-0