¿Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?

1-Bromo-2-propanol ≥70% remainder 2-bromo-1-propanol, grado técnico

Proveedor: Acros Organics
Peligro



Formula: BrH₂CCH(OH)CH₃
MW: 138,99 g/mol
Pto. Ebullición: 145°C - 148°C (760 mm Hg)
Pto. de fusión: -55 °C
Densidad: 1,53 g/cm³
Pto. de inflamación: 54°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
MDL Number: MFCD00004529
Núm. CAS: 19686-73-8
EINECS: 243-225-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to brown Liquid

Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
 

PEDIDO

Abrir todos / Contraer todo
Tipo de env. Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Botella de vidrio 10 ml ACRO218620100
Glass bottle 50 ml ACRO218620500
Abrir todos / Contraer todo
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF

ESPECIFICACIONES

Densidad 1.53
Punto de inflamación 54°C
Punto de ebullición 145°C - 148°C (760mmHg)
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.

Producto Original:

Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.