1,3-Dibromo-2-propanol 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
ACRO406540250EA
96.8
EUR
ACRO406540250
ACRO406541000
1,3-Dibromo-2-propanol 95%
1,3-Dibromo-2-propanol
Formula:
BrH₂CCH(OH)CH₂Br MW: 217,89 g/mol Pto. Ebullición: 89 °C (1013 hPa) Densidad: 2,13 g/cm³ Pto. de inflamación: 46 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000216 Núm. CAS: 96-21-9 EINECS: 202-489-8 UN: 1987 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |