¿Quiere conectarse de nuevo?
Bronopol
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
Peligro
Synonyms: 2-Bromo-2-nitropropano-1,3-diol
Formula: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
MW: 199,99 g/mol
Pto. Ebullición: 388 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 130 - 133 °C
Densidad: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
MDL Number: MFCD00007390
Núm. CAS: 52-51-7
EINECS: 200-143-0
UN: 3241
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,01432
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tipo de env. Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Botella de vidrio para sólidos 0,25 g EHERC10810000
Abrir todos / Contraer todo
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.