¿Mantener la sesión abierta?
Finalizando en 
Su sesión ha finalizado
Su sesión ha caducado. Por seguridad lo hemos desconectado.
¿Quiere conectarse de nuevo?

Isotiocianato de 2-bromoetilo ≥98%

Proveedor: Alfa Aesar

Purity: 98%
CAS No.: 1483-41-6
Molecular Formula: BrCH2CH2NCS
Formula Weight: 166.04
Refractive Index: 1.5980
Boiling Point: 102-108°/15mm
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00060415


Formula: BrH₂CCH₂NCS
MW: 166,04 g/mol
Pto. Ebullición: 103 - 104 °C (20 -rr)
Densidad: 1,65 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00060415
Núm. CAS: 1483-41-6

Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
 

PEDIDO

Abrir todos / Contraer todo
Tipo de env. Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Botella de vidrio para sólidos 5 g L19246.06
Abrir todos / Contraer todo
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF

ESPECIFICACIONES

Formula weight 166.04
CAS No. 1483-41-6
Purity 98%
Refractive index 1.5980
Punto de ebullición 102-108°/15mm
Molecular formula BrCH2CH2NCS
MDL No. MFCD00060415
UN No. 2922
Beilstein reference 1098616
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.

Producto Original:

Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.