¿Quiere conectarse de nuevo?
Bromodifluoroacetato de etilo ≥97%
Proveedor: Alfa Aesar
Purity: 97%
CAS No.: 667-27-6
Molecular Formula: BrCF2CO2CH2CH3
Formula Weight: 202.99
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.3880
Boiling Point: 112-114°
Beilstein Reference: 1906095
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00042069
Formula: BrF₂CCOOCH₂CH₃
MW: 202,98 g/mol
Pto. Ebullición: 112 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,5926 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042069
Núm. CAS: 667-27-6
EINECS: 211-567-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Utilice su UserId y contraseña para ver su precio y disponibilidad.
  Recordar mis datos en este dispositivo
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Tipo de env. Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
Botella de vidrio para sólidos 25 g B20461.14
Botella de vidrio para sólidos 1 g B20461.03
Botella de vidrio para sólidos 5 g B20461.06
Abrir todos / Contraer todo
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
ESPECIFICACIONES
Formula weight 202.99
CAS No. 667-27-6
Purity 97%
Refractive index 1.3880
Punto de inflamación 21°(69°F)
Punto de ebullición 112-114°
Molecular formula BrCF2CO2CH2CH3
MDL No. MFCD00042069
UN No. 2924
Beilstein reference 1906095
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.