Bromodifluoroacetato de etilo 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
ACRO305800050EA
72.6
EUR
ACRO305800050
ACRO305800250
ACRO305800010
Bromodifluoroacetato de etilo 98%
Bromodifluoroacetato de etilo
Formula:
BrF₂CCOOCH₂CH₃ MW: 202,98 g/mol Pto. Ebullición: 112 °C (760 mmHg) Densidad: 1,583 g/cm³ Pto. de inflamación: 21 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042069 Núm. CAS: 667-27-6 EINECS: 211-567-0 UN: 2924 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3860 to 1.3890 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |