Clofibrate ≥98% (por GC)
Proveedor: Enzo Life Sciences
|
Peligro
|
ALEXALX270256G001EA
45
EUR
ALEXALX270256G001
ALEXALX270256M500
Clofibrate ≥98% (por GC)
Clofibrate
PPARα activator.
Activates PPARα. Induces cytochrome P450 4A1 and 4A3 which catalise the omega-oxidation of fatty acids and prostaglandins.
Soluble in DMSO (25 mg/ml) or 100% ethanol (25 mg/ml).
Formula:
C₁₂H₁₅ClO₃ MW: 242,70 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000615 Núm. CAS: 637-07-0 UN: 3082 ADR: 9,III |
Resultados test especificaciones
Purity | ≥98% (GC) |