¿Quiere conectarse de nuevo?
5-Hidroxi-L-triptofano
Proveedor: Merck Millipore (Calbiochem‎)
Atención
Synonyms: Oxitriptano
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₃
MW: 220,23 g/mol
Pto. de fusión: 273 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 4350-09-8
EINECS: 224-411-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 12,04895
PEDIDO
Abrir todos / Contraer todo
Env Núm. Catálogo VWR Cantidad
25 g 399698-25
Abrir todos / Contraer todo
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generar página de catálogo en PDF
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicar núm. de lote (campo obligatorio). Introduzca 'x' si lo desconoce para productos VWR Chemicals
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
O
Revise y compare las alternativas
Disponemos de alternativas con las que puede ahorrar hasta  por producto unitario.  Para comparar detalles de los productos, seleccione hasta 3 alternativas y haga clic en comparar seleccionados. Para añadir productos a su cesta, introduzca la cantidad y haga clic en Añadir a la cesta.
Producto Original:
Descripción Numero del catalogo Disponibilidad Unidad Su precio Precio Por Uds.
Una imagen y un compromiso renovados
Creado a partir de las funciones y los recursos que conoce, optimizado con la innovación de Avantor®. Nuestra nueva marca representa nuestra agilidad y capacidad para adaptarnos a las necesidades del cliente.
MÁS INFORMACIÓN COMPRAR