L(-)-Triptófano, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
6540-100EA
171
EUR
6540-100
L(-)-Triptófano, Millipore®
L(-)-Triptófano
Formula:
C₁₁H₁₂N₂O₂ MW: 204,23 g/mol Pto. de fusión: 290 °C Densidad: 1,34 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064340 Núm. CAS: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Índice Merck: 12,09929 |