Potasio L(+)-hidrogenotartrato 99.0-101.0% Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: L(+)-Potasio hidrogenotartrato
27057.361EA 1100 EUR
27057.361
Potasio L(+)-hidrogenotartrato 99.0-101.0% Ph. Eur.
Potasio L(+)-hidrogenotartrato
Formula: KOOC(CHOH)₂COOH
MW: 188,18 g/mol
Pto. de fusión: 250 °C
Densidad: 1,943 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00065392
Núm. CAS: 868-14-4
EINECS: 212-769-1
Índice Merck: 12,07776
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/33/2297233.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on dried substance)
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification B Passes test
Identification C Passes test
Identification D Passes test
Spec. opt. rotation (dried substance) 8 - 9.2 °
Oxalic acid Max. 500 ppm
Cl (Chloride) Max. 500 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 500 ppm
Metales pesados (como Pb) Max. 10 ppm
Pérdida por secado (105°C) Max. 0,5 %
Disolventes residuales Pasa test