Silicagel, TECHNICAL agente desecante, with moisture indicator cobalt (II) chloride (blue gel)
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
92120.9012EA 0 EUR
92120.9012 92120.0120
Silicagel, TECHNICAL agente desecante, with moisture indicator cobalt (II) chloride (blue gel)
Silicagel
Formula: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Pto. de fusión: 1600 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue granules
Loss on drying (145°C) Max. 2 %
Absorption capacity (100% RH) Min. 30 %