Ácido trifluoroacético 0,05% (v/v) in acetonitrile, LiChrosolv® para HPLC, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: TFA
M-Clarity™ quality level = MQ100
4.80672.2500EA 459 EUR
4.80672.2500
Ácido trifluoroacético 0,05% (v/v) in acetonitrile, LiChrosolv® para HPLC, Supelco®
Ácido trifluoroacético
Formula: C₂HF₃O₂
MW: 114,02 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004169
Núm. CAS: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 1648
ADR: 3,II
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/92/728392.jpg