N-(1-Naftil)etilendiamina diclorhidrato ≥95%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: N-2-Aminoetil-1-naftilamina diclorhidrato
293044MEA 90.3 EUR
293044M
N-(1-Naftil)etilendiamina diclorhidrato ≥95%, GPR RECTAPUR®
N-(1-Naftil)etilendiamina diclorhidrato
Formula: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
MW: 259,18 g/mol
Pto. de fusión: 188…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012556
Núm. CAS: 1465-25-4
EINECS: 215-981-2
Índice Merck: 12,06496
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/71/2346471.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated on dried substance) Min. 95 %