N-(1-Naftil)etilendiamina diclorhidrato 98+% ACS
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-2-Aminoetil-1-naftilamina diclorhidrato
ACRO423990250EA
211
EUR
ACRO423990250
ACRO423990050
ACRO423995000
ACRO423991000
N-(1-Naftil)etilendiamina diclorhidrato 98+% ACS
N-(1-Naftil)etilendiamina diclorhidrato
Formula:
C₁₂H₁₆Cl₂N₂ MW: 259,18 g/mol Pto. de fusión: 200 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012556 Núm. CAS: 1465-25-4 EINECS: 215-981-2 Índice Merck: 12,06496 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to beige to pink Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.0 % (on dry substance) |
Water | ≤5 % (K.F.) |
Loss on drying | ≤5 % (1 g, 80°C, 4 h) |
Solubility | Passes test |
Sensitivity | (to sulfanilamide) Passes test |