Guanidinio cloruro
Proveedor: PanReac AppliChem
Atención
A3240.0500EA 165 EUR
A3240.0500 A3240.1000
Guanidinio cloruro
Guanidinio cloruro
Formula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
MW: 95,53 g/mol
Pto. de fusión: 185 °C
Densidad: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013026
Núm. CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Índice Merck: 13,04578
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg