L(+)-Histidina monoclorhidrato monohidrato
Proveedor: PanReac AppliChem
Sinónimos: H-His-OH.HCl.H2O(S)-(+)-Histidina HCl monohidratoHis HCl monohidrato(S)-(+)-Histidina monoclorhidrato monohidrato
A3733.0100EA 53 EUR
A3733.0100
L(+)-Histidina monoclorhidrato monohidrato
L(+)-Histidina monoclorhidrato monohidrato
Formula: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
MW: 209,63 g/mol
Pto. de fusión: 259 °C
Densidad: 1,485 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151027
Núm. CAS: 5934-29-2
EINECS: 211-438-9
Índice Merck: 13,04741
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/30/2299830.jpg