Cinc sulfato 10% en solución acuosa

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

PRLSMC307229.0500EA 0 EUR
PRLSMC307229.0500
Cinc sulfato 10% en solución acuosa
Cinc sulfato
Formula: O₄SZn
MW: 161,45 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011302
Núm. CAS: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR