Cinc sulfato 0.1 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09991.0001EA 56.2 EUR
1.09991.0001
Cinc sulfato 0.1 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Cinc sulfato
Formula: O₄SZn
MW: 161,45 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011302
Núm. CAS: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9,
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material