Cinc sulfato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
30498.296EA 39.4 EUR
30498.296
Cinc sulfato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Cinc sulfato
Formula: O₄SZn
MW: 161,45 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011302
Núm. CAS: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
NIST trazable Confirmado
Título (20°C;exactitud valor real 0,2 %) 0.0998 - 0.1002 mol/l