Cinc sulfato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
7254.1000EA 0 EUR
7254.1000
Cinc sulfato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa, J.T.Baker®
Cinc sulfato
Formula: O₄SZn
MW: 161,45 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011302
Núm. CAS: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9,III