Cinc sulfato 0.05 mol/l (0.05 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
MC309336.1000
PRLSMC309336.1000EA 0 EUR
PRLSMC309336.1000
Cinc sulfato 0.05 mol/l (0.05 N) en solución acuosa
Cinc sulfato
Formula: O₄SZn
MW: 161,45 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011302
Núm. CAS: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3