Amonio cerio (IV) sulfato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Cerio (IV) amonio sulfatotetra-Amonio tetrasulfatocerato (IV)Tetrakis(sulfato) de tetraamonio y cerioAmonio y cerio (IV) sulfato
2678.1000EA 115 EUR
2678.1000
Amonio cerio (IV) sulfato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Amonio cerio (IV) sulfato
Formula: H₁₆CeN₄O₁₆S₄
MW: 596,52 g/mol
Número MDL: MFCD00148851
Núm. CAS: 7637-03-8
EINECS: 231-567-4
UN: 3264
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed