Yodo 0.005 mol/l (0.01 N) en solución acuosa

Proveedor: PROLABO CMP

PRLSMC312738.1000EA 0 EUR
PRLSMC312738.1000
Yodo 0.005 mol/l (0.01 N) en solución acuosa
Yodo
Formula: I₂
MW: 253,81 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011355
Núm. CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3264
ADR: 8,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR