VWR® IPASEPT® 70, Sterile
Proveedor: Avantor
VWR®
94006.1016EA 240 EUR
94006.1016
VWR® IPASEPT® 70, Sterile
Soluciones de limpieza Detergentes y Limpiadores de Superficie
Iso-propyl alcohol Ph. Eur. 70% V/V, with purified water Ph. Eur. 30% V/V, filtered at 0,2 μm.
  • Sterilisation by gamma-irradiation
  • Sterility Assurance Level 10⁻⁶
  • Llenado en condiciones de GMP en salas limpias ISO clase 7
  • Con certificado de análisis por lote
  • Chorro fino para aplicaciones de precisión, pulverizado amplio para cubrir áreas mayores
Para la limpieza de superficies por pulverizado con o sin toallitas. Limpieza previa a la entrada a salas limpias de manos enguantadas. Adecuada para limpieza en pasillo de entrada a sala limpia.