DL-Tirosina
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
Sinónimos: 3-(p-Hydroxyphenyl)-DL-alanineH-DL-Tyr-OH4-Hidroxifenilalanina
EHERC17896000EA 183 EUR
EHERC17896000
DL-Tirosina
DL-Tirosina
Formula: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Pto. Ebullición: 378 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 285 °C
Número MDL: MFCD00063074
Núm. CAS: 556-03-6
EINECS: 209-113-1
Índice Merck: 12,09970