(±)-4-Metil-2-pentanol
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
Danger
Sinónimos: (±)-Methyl isobutyl carbinol
C15122100
EHERC15122100EA 73.6 EUR
EHERC15122100
(±)-4-Metil-2-pentanol
(±)-4-Metil-2-pentanol
Formula: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Pto. Ebullición: 132 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –90 °C
Densidad: 0.8093 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambient
Número MDL: MFCD00004550
Núm. CAS: 108-11-2
EINECS: 203-551-7
UN: 2053
ADR: 3,III