2-Bromo-2-metilpropano ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
Stabilised with potassium carbonate
A13727.36EA
206
EUR
A13727.36
A13727.14
A13727.22
ABCRAB114374.0100
2-Bromo-2-metilpropano ≥98% estabilizado
2-Bromo-2-metilpropano
Purity: 98+%
CAS No.: 507-19-7
Molecular Formula: C4H9Br
Formula Weight: 137.02
Flash Point: 18°(64°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.210
Refractive Index: 1.4280
Appearance: Colourless
Melting Point: -20°
Boiling Point: 74-76°
Beilstein Reference: 1730892
Merck Reference: 14,1555
UN No.: 2342
MDL No.: MFCD00000125
Formula:
C₄H₉Br MW: 137,02 g/mol Pto. Ebullición: 74…76 °C Pto. de fusión: –20 °C Densidad: 1,210 Pto. de inflamación: 18 °C (64 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000125 Núm. CAS: 507-19-7 EINECS: 208-065-9 UN: 2342 ADR: 3,II Índice Merck: 13,01554 |