Polietilenglicol 3.000, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: PEG 3.000
M-Clarity™ quality level = MQ100
81291-1GEA 196 EUR
81291-1G
Polietilenglicol 3.000, Supelco®
Polietilenglicol 3.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 3000 g/mol
Pto. de fusión: 55…58 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2