Polietilenglicol 3.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: PEG 3.000
8.17019.5000EA 381 EUR
8.17019.5000 8.17019.9025 MERP8.17019.9999
Polietilenglicol 3.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polietilenglicol 3.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 3000 g/mol
Pto. de fusión: 55…58 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2