Disprosio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Dy₂O₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Avantor
VWR®
455304NEA 289 EUR
455304N 455302L
Disprosio 1.000 mg/l en ácido nítrico dil. (de Dy₂O₃) ARISTAR® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de disprosio
Dy₂O₃ in 2 to 5% HNO₃.
Trazable a SRM de NIST, conforme a los requerimientos de la guía ISO 34 y ISO 17025.
Suministrado con certificado de análisis.
Suministrado con certificado de análisis.
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022