VWR® VisiCam® P6 , Cámara digital USB
Proveedor: VWR
VWR® VisiCam®
630-2958EA 913 EUR
630-2958
VWR® VisiCam® P6 , Cámara digital USB
Cámaras
Cámara de alto rendimiento con software avanzado para diferentes métodos de observación.
  • Sensor de alta calidad para colores fiables
  • Las muestras se capturan con colores precisos y reales
  • Alta sensibilidad y bajo ruido
  • Conexión de montura C
  • Largo tiempo de exposición
  • Corredera de calibración para las líneas de base de las mediciones
Esta cámara satisface necesidades exigentes tanto en aplicaciones básicas como a nivel de investigación.
Información para pedidos: Paquete de software descargable.
Información de suministro: Se suministra con la corredera de calibración y el cable USB (1,5 m).