VWR® VisiCam® B5, Cámara digital USB
Proveedor: VWR
VWR® VisiCam®
630-2957EA 423 EUR
630-2957
VWR® VisiCam® B5, Cámara digital USB
Cámaras
La VisiCam B5 es una cámara de microscopio con montura C y ocular.
  • Conexión de montaje en C para su uso en puertos trinoculares
  • Intuitivo, flexible y fácil de usar
Recomendado para aplicaciones educativas y rutinarias.
Información de suministro: Se suministra con el software, la corredera de calibración, el cable USB (1,8 m) y los adaptadores de ocular para microscopios binoculares y monoculares (30 y 30,5 mm de diámetro).