VWR® SFR™ Agarose
Proveedor: Avantor
VWR®
J234-250GEA 1070 EUR
J234-250G J234-100G J234-25G
VWR® SFR™ Agarose
Geles de eletroforesis Agarosa y acrilamida
Agarose SFR™ (Super Fine Resolution) is a high resolution sieving agarose with excellent clarity. DNA bands differing in size by 2% can be resolved in the range of 200 to 1000 bp.
  • Resolución ultra fina - resuelve bandas de 238 y 242 bp
  • Bajo punto de fusión
  • Sin nucleasas ni proteasas
Esta agarosa es adecuada para el análisis de AFLP (Polimorfismos en la longitud del fragmento amplificado,) STR (Repeticiones cortas en tándem) y repeticiones de tetranucleótidos. La baja temperatura de fusión de Agarose SFR™ la convierte en un excelente medio para electroforesis analíticas y preparativas.