Agar
Sinónimos: Agar AgarAgar-agar
A3477.0500EA 216 EUR
A3477.0500
Agar
Agar
Pto. de fusión: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00081288
Núm. CAS: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Índice Merck: 13,00184
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/91/2298191.jpg