Tween® 20 (Polysorbate) 10% en solución acuosa exento de peróxidos
A1284.0100EA 146 EUR
A1284.0100
Tween® 20 (Polysorbate) 10% en solución acuosa exento de peróxidos
Tween® 20 (Polysorbate)
Formula: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227,53 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00165986
Núm. CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Peroxide (as H2O2) max. 0.0001 %