VWR®, Sistemas de electroforesis vertical duales, kuroGEL Verti 1010
Proveedor: VWR
VWR®
700-0167EA 633 EUR
700-0167
VWR®, Sistemas de electroforesis vertical duales, kuroGEL Verti 1010
Sistemas de electroforesis Sistemas verticales de electroforesis en gel
The kuroGEL Verti vertical dual-gel units offer the flexibility of running dual gels either cooled or uncooled and with or without a casting base.
  • La novedosa disposición de las pinzas permite correr la mayoría de los geles de poliacrilamida "precast" de 8×10 cm y 10×10 cm disponibles en el mercado, en una amplia variedad de grosores de casete
  • Dos tornillos simplifican la sujeción sin necesidad de usar pinzas por separado
  • Unos conectores auto-adhesivos evitan los derrames que normalmente se producen cuando se desconecta el líquido de refrigeración
Las unidades de kuroGEL Verti 1010 son ideales para aplicaciones de PAGE estándar que requieran geles preparados por el usuario. Las juntas de silicona blanda del soporte de montaje fabricado con gran precisión actúan en tándem con el módulo de migración del gel para conseguir fácilmente un ensamblado y una polimerización sin fugas.
Información de suministro: Sistema completo suministrado con 2 placas de vidrio lisas, 2 placas de vidrio cortadas, 1 placa maqueta, 2 juegos de espaciadores de 1,0 mm, 2 peines de 1,0 mm con 12 pocillos.