Fenantreno-D10
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
Sinónimos: Phenanthrene-[²H₁₀]
C20920100
EHERC20920100EA 251 EUR
EHERC20920100
Fenantreno-D10
Fenantreno-D10
Formula: C₁₄D₁₀
MW: 188,15 g/mol
Núm. CAS: 1517-22-2