Platino, black ≥98%, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.19233.0005EA 2560 EUR
1.19233.0005 1.19233.9999 1.19233.0050
Platino, black ≥98%, Supelco®
Platino
Formula: Pt
MW: 195,08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1769 °C
Densidad: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 1479
ADR: 5.1,
Índice Merck: 12,07689
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point 1770 °C
Molar Mass 195.08 g/mol
Density 21.45 g/cm3
pH (H2O) not applicable