Platino ≥99.9% (metals basis), láminas 2.0 mm (0.08 in) thick
Proveedor: Thermo Scientific
12614.FFEA 0 EUR
12614.FF
Platino ≥99.9% (metals basis), láminas 2.0 mm (0.08 in) thick
Platino
Formula: Pt
MW: 195,08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1769 °C
Densidad: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Índice Merck: 12,07689