Silicio ≥99.999% (metals basis), blanco de pulverización, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Atención
40893.KSEA 460 EUR
40893.KS
Silicio ≥99.999% (metals basis), blanco de pulverización, Ø 76.2 mm (3.0 in), Thickness: 6.35 mm (0.250 in)
Silicio
Formula: Si
MW: 28,09 g/mol
Pto. Ebullición: 2355 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1410 °C
Densidad: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085311
Núm. CAS: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Índice Merck: 12,08635