Silicio ≥99.999% (metals basis), granular virgin poly fines
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
38542.22EA 142 EUR
38542.22 38542.36 38542.14
Silicio ≥99.999% (metals basis), granular virgin poly fines
Silicio
Formula: Si
MW: 28,09 g/mol
Pto. Ebullición: 2355 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1410 °C
Densidad: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085311
Núm. CAS: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Índice Merck: 12,08635