Silicio ≥99.999% (metals basis), polvo cristalino -100+325 mesh
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
36212.30EA 568 EUR
36212.30 36212.18 36212.09
Silicio ≥99.999% (metals basis), polvo cristalino -100+325 mesh
Silicio
Formula: Si
MW: 28,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085311
Núm. CAS: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 12,08635