Indio ≥99.0%, granular, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12196.0100
1.12196.0100EA 676 EUR
1.12196.0100
Indio ≥99.0%, granular, Sigma-Aldrich®
Indio
Formula: In
MW: 114.82 g/mol
Pto. Ebullición: 2000
Pto. de fusión: 156
Densidad: 7.31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134048
Núm. CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
UN: 3089
Índice Merck: 13,04971
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (complexometric) ≥ 99.0 %
Particle size about 2 - 8 mm
Identity (ICP-OES) passes test
Boiling Point 2000 °C
Density 7.31 g/cm3 (20 °C)