Sistema de liofilización FreeZone® Triad™
Proveedor: Labconco
FreeZone® Triad™
535-0412EA 47760 EUR
535-0413 LBCP7400040 535-0412 535-0411 535-0210
Sistema de liofilización FreeZone® Triad™
Secadores para congelación
El sistema de liofilización FreeZone® Triad™ es un liofilizador de sobremesa completo para 4 muestras a la izquierda y estantería de procesamiento con secador de bandeja con cierre automático. La estantería de procesamiento soporta hasta 441 frascos de suero de tres mililitros y las cuatro válvulas alojan muestras en matraces, frascos o viales de suero. Las muestras para los dos tipos de liofilización se pueden ejecutar simultáneamente. La cámara congela previamente las muestras para ahorrar tiempo y dinero, así no es necesario un congelador independiente ni transferir el producto.
  • Programación de temperatura controlada por microprocesador, de −55 °C a +50 °C en rampa y retención y a −75 °C durante la congelación previa
  • Indicador de alarma para temperatura y vacío
  • Enfriamiento mediante sistemas de refrigeración de 1/3 hp hasta −85 °C para procesar las muestras con puntos de temperaturas eutécticas bajas
  • También se incluye una descongelación mediante gas caliente, con interruptor y apagado automático cuando el refrigerante alcanza +65 °C o después de tres horas
  • Cubeta de condensación de acero inoxidable con manguera de drenaje
El sistema Triad™ incluye un mecanismo de cierre automático de los contenedores mediante muelle neumático que infla el diafragma y baja la bandeja de cierre por encima del estante. No es necesario gas comprimido.
Información para pedidos: El modelo necesita (no incluye): una bomba de vacío con una evacuación de al menos 144 litros por minuto, una presión final de 0,002 mbar, un enchufe IEC inverso y una conexión adecuada para una manguera de vacío con 3/4" de diámetro interior y un material de vidrio de liofilización si no es liofilización a granel. Póngase en contacto con el equipo de ventas de Avantor para obtener más información.