Contenedor de basura, de alta resistencia
Proveedor: Lamaplast
LAMA47/50EA 82.2 EUR
LAMA47/50
Contenedor de basura, de alta resistencia
Recipientes Recipientes para residuos
Hecho de HDPE, natural.
  • Buena resistencia química
  • Resistente
  • Fácil de limpiar
La papelera con dos asas laterales es apta para el contacto con alimentos.
Certificaciones: Cumple con la normativa FCM 1935/2004/CE y UE 10/2013.