Cargadores de batería inteligentes, Jupiter ™
Proveedor: 3M
Jupiter™
111-2154EA 416 EUR
111-2154 111-2369
Cargadores de batería inteligentes, Jupiter ™
Pilas
Cargador inteligente que interrumpe el proceso de carga cuando la batería está completamente cargada. Para usar con el paquete de baterías del respirador de aire con motor Jupiter ™.